Learn More
Kartell™ Flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène
La translucidité dans la conception permet la visualisation du mélange avec facilité. Les flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène Kartell™ sont des flacons simples ayant une variété d’applications en chimie et en biologie.
Marque: Kartell™ 0146100
76.00 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Translucide dans la conception pour permettre la visualiser le mélange avec facilité.Les flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène Kartell™ sont un flacon simple qui a une variété d’applications en chimie et en biologie.
- Destiné à un usage général en laboratoire
- Fournis avec un col standardisé
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Translucide | |
PP | |
14/23 NS | |
Conique | |
Oui |
125 ml | |
25 ml | |
20 | |
Autoclavables |