Learn More
Kartell™ Flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène
La translucidité dans la conception permet la visualisation du mélange avec facilité. Les flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène Kartell™ sont des flacons simples ayant une variété d’applications en chimie et en biologie.
72.30€ - 80.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PP |
Forme | Conique |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633092
|
Kartell™
0146500 |
2 000 ml |
72.30€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602712
|
Kartell™
0146100 |
125 ml |
80.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Translucide dans la conception pour permettre la visualiser le mélange avec facilité.Les flacons Erlenmeyer coniques en polypropylène Kartell™ sont un flacon simple qui a une variété d’applications en chimie et en biologie.
- Destiné à un usage général en laboratoire
- Fournis avec un col standardisé
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Translucide | |
Conique | |
Oui |
PP | |
Autoclavables |