Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5220010
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Includes: Boîtes cryogéniques uniquement ; séparateurs non inclus.
Description
- PP de haute qualité
- Disponible en coloris naturel et autres
- Autoclavables
- Résistant à une plage de températures de -90 à +121°C
- 81 emplacements, grille de 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle à clipser sécurisé
- Empilables pour un transport sécurisé
- Alésage de vidange au fond pour les liquides de rosée
- Sans séparateurs
Spécification
Couvercle à clipser | |
Polypropylène | |
Boîte cryogénique | |
121°C | |
5 Paquets | |
133 mm |
Naturel | |
Carré | |
Transport sécurisé | |
-90°C | |
133 mm | |
52 mm |