Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5220012
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- PP de haute qualité
- Disponible en coloris naturel et autres
- Autoclavablesli>
- Résistant à une plage de températures de - 90 à + 121°C
- 81 emplacements, grille de 9 x 9, à code numérique
- Charnière robuste avec couvercle à clipser sécurisé
- Empilables pour un transport sécurisé
- Alésage de vidange au fond pour les liquides de rosée
- Sans séparateurs
Spécification
Couvercle à clipser | |
Polypropylène | |
Boîte cryogénique | |
121°C | |
5/boîte | |
133 mm |
Rouge | |
Carré | |
Transport sûr | |
-90°C | |
133 mm | |
52 mm |