Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Ouverture de porte en tirant à gauche
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
5.75€ - 19.40€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654807
|
Brady™
831217 |
100 mm | 100 mm |
5.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664807
|
Brady™
831218 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674807
|
Brady™
831219 |
200 mm | 200 mm |
10.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684807
|
Brady™
831220 |
250 mm | 250 mm |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694807
|
Brady™
831222 |
315 mm | 315 mm |
14.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604817
|
Brady™
831223 |
400 mm | 400 mm |
19.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |