Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 822747
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PP | |
315 mm | |
1,501 mm | |
Rond | |
Noir sur blanc |