Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port d’un vêtement de protection
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 819321
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.19200kg
Code produit. 15674497
  • 37.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
Intérieur et extérieur
-40°C à 120°C
Monde entier
PP
400 mm
1,501 mm
Rond
Blanc sur bleu