Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Port d’un vêtement de protection
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
7.15€ - 37.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644497
|
Brady™
819318 |
100 mm |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15654497
|
Brady™
819319 |
200 mm |
13.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15664497
|
Brady™
819320 |
315 mm |
32.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15674497
|
Brady™
819321 |
400 mm |
37.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |