Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pour l’imprimante J2000
Étiquettes en polypropylène pour l’imprimante J2000
Marque: Brady™ 150751
Informations supplémentaires : Poids : 0.34800kg
Description
- Approbation/conformité : BS5609:1986 Section 2 et section 3
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000
- Secteur d’activité : Conditionnement des boissons, identification des bâtiments, chimie, construction, éducation, services publics énergétiques, conditionnement des aliments, gouvernement, soins de santé, fabrication, maritime, exploitation minière, pétrole & gaz, procédé, pâte & papier, tourisme & loisirs, entrepôt & logistique
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
PP | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
-40°F à +300°F | |
0,0088 in | |
4,33 in | |
2,95 in | |
110,00 mm |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
270 étiquettes/rouleau | |
entre -40°C et +149°C | |
0,224 mm | |
110,00 mm | |
75,00 mm | |
367 g |