Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène pour l’imprimante J2000
Étiquettes en polypropylène pour l’imprimante J2000
209.00€ - 319.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17100401
|
Brady™
150750 |
85,00 mm |
209.00€
340 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17110401
|
Brady™
150751 |
110,00 mm |
231.00€
270 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17120401
|
Brady™
150752 |
155,00 mm |
319.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étiquettes de qualité marine certifiées BS5609 pour imprimante BradyJet J2000
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
Polypropylène | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
entre -40°C et +149°C | |
0,224 mm |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
-40°F à +300°F | |
0,0088 in |