Learn More
Ark Plas Products™ Luers mâles en PP avec anneau de verrouillage
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons de raccords Luer en PP ARK Plas Products™ sont dotés de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour cônes Luer 6 % afin d'assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés conformément à la même norme.
75.05€ - 84.60€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Tubulure flexible ou orifices taraudés |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11841090
|
Ark Plas Products™
LAX26-PP0 |
Raccord 3 mm (1/8 po) |
75.05€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11891060
|
Ark Plas Products™
LAX70-PP0 |
Raccord 3 mm (1/16 po) |
80.35€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741996
|
Ark Plas Products™
LAX87-PP0 |
Raccord 3 mm (3/16 po) |
84.60€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11871070
|
Ark Plas Products™
LAX22-PP0 |
Raccord 3 mm (3/32 po) |
84.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage | |
Autoclavables | |
Tubulure flexible ou orifices taraudés | |
25/boîte | |
135°C |
Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA | |
PP | |
-17°C | |
Naturel |