Learn More
BRAND™ Insert pour bouchon pour microtubes en polypropylène
Insert pour bouchon pour microtubes en polypropylène à utiliser avec tous les bouchons à vis sans inviolabilité pour faciliter l’identification.
Marque: BRAND™ 780723
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Pour microtubes avec bouchons à vis en vrac ou fixés
- Convient à une utilisation avec des bouchons sans inviolabilité
Spécification
PP | |
-196°C à +121°C | |
Microtubes, bouchons à vis |
Vert | |
Insert pour bouchon |