Learn More
Ratiolab™ Pipette en PP Finntip™
Utilisez ces pointes de pipettes pour une manipulation des liquides simple et sûre pour les applications les plus sensibles.Les pointes de pipette Finntip™ en PP Ratiolab™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque: Ratiolab™ 2400640
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.35100kg
Description
- Idéale pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- Manipulation optimale en raison de la forme stable
- Autoclavables
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisé ou non stérile
- Excellente4 transparence et haute qualité des surfaces
- Mouillage résiduel minime
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
Spécification
2000 à 10,000 μl | |
Autoclavables | |
Certification CE, VID | |
Autoclavables | |
FinnTip™ |
Transparence | |
15,02cm | |
Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce | |
Pipeteur universel | |
Polypropylène |