Learn More
Ratiolab™ Pipette en PP Finntip™
Utilisez ces pointes de pipettes pour une manipulation des liquides simple et sûre pour les applications les plus sensibles.Les pointes de pipette Finntip™ en PP Ratiolab™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
11.50€ - 14.80€
Spécification
Couleur | Transparence |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | Certification CE, VID |
À utiliser avec (application) | Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce |
Méthode de stérilisation | Autoclavables |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10130101
|
Ratiolab™
2400620 |
1000 à 5000 μl |
11.50€
75 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106140
|
Ratiolab™
2400640 |
2000 à 10,000 μl |
14.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéale pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- Manipulation optimale en raison de la forme stable
- Autoclavables
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Excellente transparence et haute qualité des surfaces
- Mouillage résiduel minime
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
Spécification
Transparence | |
Certification CE, VID | |
Autoclavables | |
FinnTip™ |
Autoclavables | |
Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce | |
Pipeteur universel | |
Polypropylène |