Learn More
Fisherbrand™ Racks de tubes à bouchon en PP
S’ouvrent et se verrouillent facilement pour une utilisation rapide. Les racks de tubes à bouchon en PP Fisherbrand™ sont compacts et dotés d’un faible encombrement pour les tubes de 15 et/ou 50 ml.
54.20€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Rack pliable pour tubes |
---|---|
Comprend | Grille imprimée |
Autoclavable | Non recommandé |
Matériau | PP |
Forme | Rectangular |
Alert:
Non recommandés pour l’autoclavage
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12603476
|
Fisherbrand™
|
Vert | Tubes (50 ml) |
81.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12693466
|
Fisherbrand™
|
Violet | Tubes (15 ml), Tubes (17 mm) |
60.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12269309
|
Fisherbrand™
|
Rose | Tubes (15 et 50 ml), Tubes (17 et 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
54.20€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710634
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Tubes (15 et 50 ml), Tubes (17 et 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
115.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Facile à ouvrir – facile à fermer
- Conçus pour faciliter l’organisation des tubes 15 et 50 ml
- La grille imprimée facilite la récupération rapide
- Empilez les racks en position ouverte ou fermée
- Permet d’économiser de l’espace lorsque les racks ne sont pas utilisés
- Non recommandé pour le nettoyage en autoclave
Spécification
Rack pliable pour tubes | |
Non recommandé | |
Rectangular | |
Oui | |
2/boîte | |
255 mm | |
137 mm | |
2.8 in. |
Grille imprimée | |
PP | |
None | |
Non-sterile | |
255 × 137 × 72 mm | |
10 in. | |
72 mm | |
1 kg |