Learn More
BRAND™ Réservoir en PP
Les réservoirs permettent d’utiliser différents volumes et différentes solutions dans le processus automatisé de manipulation des liquides.
156.00€ - 239.00€
Code produit | Marque | Canaux | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Canaux | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15922957
|
BRAND™
701450 |
1 | 220 ml/colonne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15932957
|
BRAND™
701452 |
12 | 6 ml/colonne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15942957
|
BRAND™
701454 |
4 | 60 ml/colonne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15952957
|
BRAND™
701456 |
6 | 40 ml/colonne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15962957
|
BRAND™
701458 |
1 | 50 ml/colonne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Fond pyramidal ou plat
- Exempt de DNase
- Sans RNase
Spécification
PP | |
Non stérile | |
Oui |