Learn More
Azpack™ Récipient de stockage en PP Stewart™ Gastronorm
Pour ranger et préserver la fraîcheur des ingrédients.Le récipient de stockage en polypropylène Azpack™ Stewart™ Gastronorm comprend six paires de différents clips d’identification amovibles colorés qui s’adaptent à la base et au couvercle pour éviter toute contamination croisée.
Marque: Azpack™ 11388073
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20340kg
Description
ulliRécipients empilables standardisés/liliJusqu’à 90 % d’emboîtement pour un stockage efficace lorsqu’il n’est pas utilisé/liliClip d’identification à la fois sur la base et sur le couvercle pour identifier le contenu/liliDouze clips à code couleur avec chaque récipient/liliZone pour informations sur le stockage/liliConçus pour 100 de stockage hermétique/liliPanneaux transparents pour faciliter l’identification du contenu/liliMesures faciles à lire sur des panneaux transparents/liliRésiste au micro-ondes et au lave-vaisselle jusqu’à 100 deg;C/liliRésiste au congélateur à ndash;40 deg;C/li/ulSpécification
1600 ml | |
Plastique | |
Stockage | |
Empilable | |
1 unité | |
176 x 162 x 104 mm (extérieur) | |
153 mm | |
139 mm | |
94 mm |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Six paires de clips d’identification colorés amovibles pour un ajustement au socle et au couvercle | |
Boîte de stockage | |
-40°C to +110°C | |
162 mm | |
176 mm | |
100 mm |