Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adaptateur à joint pour thermomètre en PP
Les adaptateurs à joint sont dotés d’un corps en PTFE Teflon™ et d’un joint torique Viton™ pour un travail sous vide étanche à l’air
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F20309-1680
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 10053274
  • 92.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2023
Description
  • L’adaptateur est doté d’un bouchon à vis en PP fileté sur le dessus avec un joint torique à l’intérieur pour un réglage de la profondeur de 6 à 7 mm pour les thermomètres à tige droite, les tubulures en verre et autres articles
  • Faire tourner l’écrou d’extraction pour retirer l’adaptateur du flacon
  • Non autoclavable
Spécification
Spécification
6 à 7 mm
Bouchon à vis avec joint torique à l’intérieur
Adaptateur à joint pour thermomètre
Pour joints de réduction 14/20
PTFE, PP (polypropylène)
Thermomètres à tige droite, tube en verre