Learn More
Eppendorf™ Microplaque PCR à 384 puits en U en PP Twin Tec
Compatibles avec les systèmes automatisés. Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
Marque: Eppendorf™ 0030128532
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.76500kg
Description
Compatible avec les systèmes automatisés.Contour intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Flexion minimale des jupes
- Jupe continue pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Empilable
- 8 trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur, p.ex. : avec préhension
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Convient à tous les thermocycleurs communs à 384 puits
- Volume max. de puits de 45 μl
Spécification
Code-barres inclus | |
Polypropylène | |
45 μl | |
25 | |
25/boîte |
Bleu | |
384 | |
U | |
Systèmes automatisés |