Learn More
Eppendorf™ Microplaque PCR à 384 puits en U en PP Twin Tec
Compatibles avec les systèmes automatisés. Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
230.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Matériau | PP |
Nbre de puits | 384 |
Volume total (métrique) du puits | 45 μl |
Type de puits | U |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10374173
|
Eppendorf™
0030128532 |
Bleu |
230.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10573035
|
Eppendorf™
0030128508 |
Transparent |
230.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10394423
|
Eppendorf™
0030128524 |
Vert |
230.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10562065
|
Eppendorf™
0030128540 |
Rouge |
230.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131982
|
Eppendorf™
0030128516 |
Jaune |
230.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compatible avec les systèmes automatisés.Contour intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Flexion minimale des jupes
- Jupe continue pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Empilable
- 8 trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur, p.ex. : avec préhension
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Convient à tous les thermocycleurs communs à 384 puits
- Volume de puits max. 45 μl
Specifications
Code-barres inclus | |
384 | |
U | |
Systèmes automatisés |
PP | |
45 μl | |
25 |