Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits volume réduit en PS
Réduit le volume d’échantillon jusqu’à 50 %. Les microplaques demi-surface en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One™ offrent la facilité de pipetage manuel.
Marque: Greiner Bio-One 675076
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.01600kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Fond μClear™
Specifications
DIN ISO 9001 | |
Demi-surface | |
8 x 12 | |
Noir | |
96 | |
Non traité | |
Oui | |
40/boîte |
Oui | |
Sans couvercle | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
40/boîte | |
Oui |