Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits volume réduit en PS
Réduit le volume d’échantillon jusqu’à 50 %. Les microplaques demi-surface en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One™ offrent la facilité de pipetage manuel.
462.00€ - 942.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
---|---|
Certifiés | Oui |
Format | Demi-surface |
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | À liaison moyenne |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10791624
|
Greiner Bio-One
675076 |
Noir |
462.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10115853
|
Greiner Bio-One
675096 |
Transparent |
942.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité de la production via un système de numéros LOT défini
- Fond μClear™
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Demi-surface | |
À liaison moyenne | |
96 | |
Oui |
Oui | |
8 x 12 | |
PS | |
Oui |