Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture cellulaire en polystyrène CELLSTAR™
Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique.
867.00€ - 1725.00€
Spécification
Type de produit | Tube de culture |
---|---|
Matériau | PS |
Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Stérilité | Stérile |
Bouchon inclus | Oui |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
10199900
|
Greiner Bio-One
163160 |
12 mL | Bouchon à vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10003381
|
Greiner Bio-One
191160 |
14 mL | Bouchon d’aération à deux positions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Traité pour culture tissulaire
- Stérile
Specifications
Tube de culture | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Oui |
PS | |
Stérile |