Learn More
Greiner Bio-One Coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène
Les coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène de 1,5 ml Greiner Bio-One Cell sont adaptées à une utilisation avec des systèmes analytiques tels que Technicon, Gemsaec, Centrificem, Hitachi, TOA et les analyseurs Coulter.
Marque: Greiner Bio-One 621171
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Material: Polystyrene
- Conical bottom
- With support skirt
- For single use only
Spécification
4 mL | |
Clear | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
Conical | |
Analyzer Cup | |
Technicon Analyzer |