Learn More
Greiner Bio-One Coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène
Les coupelles d’analyseur à fond conique en polystyrène de 1,5 ml Greiner Bio-One Cell sont adaptées à une utilisation avec des systèmes analytiques tels que Technicon, Gemsaec, Centrificem, Hitachi, TOA et les analyseurs Coulter.
97.30€ - 426.12€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PS |
Type de produit | Coupelle d’analyseur |
Forme | Conique |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15965311
|
Greiner Bio-One
620101 |
1,5 ml | Analyseur Technicon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10660742
|
Greiner Bio-One
621171 |
4 mL | Technicon Analyzer |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15975311
|
Greiner Bio-One
621171 |
4 mL | Technicon Analyzer |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10359141
|
Greiner Bio-One
624101 |
0,5 ml | Analyseur Gemsaec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Matériau : PS
- Fond conique
- Avec jupe de support
- Exclusivement destinés à un usage unique
Spécification
Transparent | |
Coupelle d’analyseur | |
Non stérile |
PS | |
Conique |