Learn More
Kinematica™ Supports pour homogénéisateur Polytron™ : Anneaux de sécurité
Empêche l’homogénéisateur de se déplacer hors de sa position.
Marque: Kinematica™ 11045031
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’anneau de sécurité empêche une descente non contrôlée de l’unité d’entraînement. Peut également être utilisé pour fixer la hauteur de l’unité d’entraînement.Spécification
Anneau de positionnement de sécurité | |
Acier inoxydable | |
Unités de dispersion ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 |