Learn More
Navailles Siège auto-adaptatif en polyuréthane
Le siège auto-adaptatif en polyuréthane est doté d’une ergonomie et d’une conception pour éliminer la fatigue.Pas d’agrafes ni de coutures dans la construction résistante à l’abrasion.
452.92€ - 620.10€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
Certifications/Conformité | EN 1021-1, EN 1021-2 |
À utiliser avec (application) | Laboratoires, Industrie chimique |
Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17436182
|
Navailles
7NK 91NBDU 00 905 |
de 510 à 640 mm |
452.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17446182
|
Navailles
7NK 91NHDP 01 905 |
de 610 à 850 mm |
620.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Base en acier renforcée, noire à 5 branches, résistante aux rayures
- Colonne à vérin pneumatique pour le réglage en hauteur avec amortisseur
- Siège déformable et support lombaire en polyuréthane souple noir KANGO™
- Le siège est équipé d’une inclinaison vers l’avant de 2°
- Montage sur silentbloc
Spécification
Oui | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Colonne de levage pneumatique | |
120 kg | |
59 cm |
Pas d’accoudoirs | |
Laboratoires, Industrie chimique | |
265 lb | |
23,2 in | |
Noir |