Learn More
RETSCH Cubes d’aides au tamisage en polyuréthane
57.35€ - 63.28€
Spécification
Type de produit | Cubes |
---|---|
Matériau | PUR |
À utiliser avec (équipement) | Tamiseuse horizontale de contrôle AS 400 |
Quantité d’emballage | 10/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400653
|
RETSCH
32.902.0001 |
12 x 12 x 12 mm |
57.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934442
|
RETSCH
32.902.0002 |
20 x 20 x 20 mm |
63.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Cubes | |
PUR | |
Tamiseuse horizontale de contrôle AS 400 | |
10/paquet |