Learn More
Haldenwanger™ Plaques de dessiccation en porcelaine
Utilisez ces plaques pour une variété d’applications. Les plaques pour dessiccateur en porcelaine Haldenwanger™ arborent une finition interne lisse et sont fabriquées en porcelaine de laboratoire optimisé.
Marque: Haldenwanger™ 119C/280
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Disque de dessiccateur | |
280 mm | |
1 unité | |
Porcelaine |