Learn More
Ohaus™ Balances portatives Traveler™
De petites balances pratiques offrant des résultats de pesée précis et fiables. Les balances portatives Ohaus™ Traveler™ sont dotées d’un pare-vent unique avec la fonction Weigh-Thru pour l’utilisation et sont empilables pour le stockage. Disponibles en plusieurs capacités.
Marque: Ohaus™ 72202489
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
pLes balances portatives Travelertrade; se distinguent par leur pare-vent unique. La conception Weigh-Thru protège la cellule de charge de tout élément perturbateur pour garantir la précision de la pesée. Associant performances et fonctionnalités, les balances Traveler présentent un excellent rapport qualité / prix pour toutes les applications de pesée de base./pullistrongPare-vent Weigh-Thru :/strong dotées d’une pièce centrale facile à retirer offrant une protection contre les environnements difficiles tout en maintenant la vitesse de pesée/lilistrongEmpilable :/strong le pare-vent unique a été conçu pour le stockage et permet d’empiler les balances lorsqu’elles ne sont pas utilisées/lilistrongNacelle de pesée intégrée :/strong la pièce centrale du pare-vent peut être retirée et retournée pour offrir une nacelle de pesée/lilistrongConnectivité USB ou RS232 :/strong dotées d’options d’interface faciles à installer qui permettent d’envoyer les données des pesées vers une imprimante Ohaus ou un PC/lilistrongPile ou alimentation secteur :/strong utilisent quatre (4) piles AA avec arrêt automatique ou peuvent être utilisées à l’aide du bloc d’alimentation CA inclus/li/ulSpécification
OIML F2 ou ASTM classe 4 | |
Balance électronique, TA5000 | |
LCD | |
Gramme, Newton | |
Pare-vent, adaptateur secteur, crochet de pesée, blocage de transport, support de protection, interrupteur de blocage manuel | |
Boîtier en ABS, bac en acier inox | |
Carré | |
3,000 s | |
Balance électronique portable | |
224,00 x 149,00 x 73,000 mm | |
224,00 mm | |
149,00 mm | |
2,90 in | |
8,80 in | |
123 mm | |
Adaptateur secteur (inclus), 4 piles AA (vendues séparément) |
RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) | |
5000 g | |
1,000000 g | |
En salle de classe, en laboratoire | |
1,000000 g | |
TA5000 | |
1,000000 g | |
10°C à 40°C | |
224 x 149 x 73 mm | |
8,80 in | |
5,90 in | |
124 mm | |
73,000 mm | |
224,00 mm | |
1,3 kg |