Learn More
Gilson™ Position Rack Flask Vessel Type
The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
Marque:  Gilson™ 152424
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 16636125
  • 1197.80€ / 5 pièces
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Ces différents portoirs sont utilisés avec les manipulateurs de liquides, les systèmes ASPEC™ et autres instruments Gilson, actuels et anciens
  • Type de récipient de flacon
Spécification
Spécification
Code 22
Flacon de 25 ml (18 x 150 mm)
5/boîte
Flacon
44