Learn More
Gilson™ Position Rack Flask Vessel Type
The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
445.20€ - 1197.80€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16616125
|
Gilson™
152420 |
Flacon de 3,5 ml (10 x 75 mm) |
503.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16626125
|
Gilson™
152422 |
Flacon de 9 ml (13 x 100 mm) |
445.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16636125
|
Gilson™
152424 |
Flacon de 25 ml (18 x 150 mm) |
1197.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16646125
|
Gilson™
152426 |
Flacon MiniVial de 6,8 ml (17 x 55 mm) |
532.12€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656125
|
Gilson™
152427 |
Flacon de 20 ml (58 x 57 mm) |
528.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments
- Flask Vessel Type
Spécification
Flacon | |
5/boîte |