Learn More
Gilson™ Position Rack Flask Vessel Type
The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
Marque: Gilson™ 152426
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Ces différents portoirs sont utilisés avec les manipulateurs de liquides, les systèmes ASPEC™ et autres instruments Gilson, actuels et anciens
- Type de récipient de flacon
Spécification
Code 23 | |
Flacon MiniVial de 6,8 ml (17 x 55 mm) | |
5/boîte |
Flacon | |
44 |