Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Fraction Collector
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors
Marque: Gilson™ 12040101
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Technique de purification par HPLC
- La quantité maximale de récipient est de 80
- Type de récipient pour les tubes
Spécification
Portoirs pour collecteur de fractions | |
Code 1 | |
Flacon de 9 ml (13 x 100 mm) | |
80 |