Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Fraction Collector
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors
34.24€ - 881.92€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16676105
|
Gilson™
12040101 |
Flacon de 9 ml (13 x 100 mm) | Code 1 |
34.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16626115
|
Gilson™
130412 |
Flacon de 5 ml (12 x 75 mm) | Code 4 |
881.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- HPLC Purification Technique
- Maximum Vessel Quantity is 80
- Tube Vessel Type
Spécification
80 |