Learn More
Bromure de potassium, pour la spectroscopie IR, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
6 x 100 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Point d’ébullition | 1,383°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium bromide |
Point de fusion | 734°C (literature) |
Note relative au nom | For IR spectroscopy |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 6 x 100 g |
Formule linéaire | CH3(CH2)3CH3 |
Nom IUPAC | bromure de potassium |
Poids de la formule | 119 |
Qualité | Spectroscopie |