Learn More
Insulin Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit, Clone: IRDN/1980R, R&D Systems™
Code produit 18605488 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605488 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605488 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307511100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Insulin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone IRDN/1980R
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human full-length Insulin protein (IRDN)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3630
Espèces cibles Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus