Learn More
Carbonate de potassium, puriss. p.a., ACS, ≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120688
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
dipotassium ; carbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
dipotassium ; carbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Puriss. p.a., réactif ACS, anhydre, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891°C
Couleur Incolore ou blanc
Quantité 250 g
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.430g/cm3