Learn More
Solution de chromate de potassium, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Les réactifs sont destinés à être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produites dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001 conforme aux BPF, conformément aux spécifications pertinentes, en utilisant des composants de qualité des réactifs et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certains étalons sont accrédités ISO 17025 et Guide ISO 43.
Marque:  Fisher Chemical RP 160 1000
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Code produit. 12970494
  • 89.60€ / 1000mL
Expédition estimée: 04-07-2024
Spécification
Flacon
EU Ph Ref: 1069201
Potassium Chromate
1000 mL
Eu. Ph.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium chromate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1069201 (RP 160)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .