Learn More
RP2 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18612609 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612609 25 μL 25µL
18261065 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18612609 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25519325ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Économisez 65.44€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RP2 Polyclonal specifically detects RP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RP2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:250, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène DELXp11.3, KIAA0215, NME10, protein XRP2, retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive), TBCCD2, XRP2
Symboles de gène(s) RP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ELNWSLLPEDAVVQDYVPIPTTEELKAVRVSTEANRSIVPISRGQRQKSSDESCLVVLFAGDYTIANARKLIDEMVGKGFFLVQTKEVSMKAEDAQRVFREKAPDFLPLLNKGPVIALE
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6102
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only