Learn More
Hexacyanoferrate de potassium(III), Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
67.20€ - 1022.32€
Identifiants chimiques
CAS | 13746-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6FeK3N6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.25 |
Numéro MDL | MFCD00011392 |
Clé InChI | QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 |
CID PubChem | 26250 |
SMILES | [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693330
|
Honeywell-Fluka
31253-250G |
250 g |
67.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603340
|
Honeywell-Fluka
31253-500G |
500 g |
116.82€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683330
|
Honeywell-Fluka
31253-1KG |
1 kg |
195.46€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613340
|
Honeywell-Fluka
31253-6X1KG |
6 x 1 kg |
1022.32€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
13746-66-2 | |
329.25 | |
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
26250 |
C6FeK3N6 | |
MFCD00011392 | |
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 | |
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Spezifikation
Potassium Hexacyanoferrate(Iii) | |
13746-66-2 | |
K3Fe(CN)6 | |
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 | |
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
329.25 | |
329.24g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
C6FeK3N6 | |
MFCD00011392 | |
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
tripotassium;fer(3+);hexacyanure | |
26250 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 237-323-3
missing translation for 'rtecsNumber' : LJ8225000