Learn More
Permanganate de potassium, puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. eur., USP, 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15631280
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
permanganate de potassium
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
permanganate de potassium
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Permanganate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 250 g
Numéro UN 1490
Poids de la formule 158.03g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%
Qualité puriss.