Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
L’échantillonneur PowderProof™ est la solution professionnelle pratiquement éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés.
Marque: Buerkle™ 5302-1201
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 6.89000kg
Description
- Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
- Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
- Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
- PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
Spécification
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre | |
120 cm |