Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
L’échantillonneur PowderProof™ est la solution professionnelle pratiquement éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés.
Marque: Buerkle™ 5302-0601
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 6.21400kg
Description
- Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
- Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
- Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
- PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
Spécification
Échantillonneur PowderProof | |
Moteur 12 V, deux batteries rechargeables, chargeur rapide, clip pour le maintien du sac et de la brosse de nettoyage | |
60 cm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre. |