Learn More
Thermo Scientific™ Cordons dʼalimentation pour lʼimageur myECL et le traceur rapide Pierce G2
Ces cordons d’alimentation électriques possèdent un connecteur C/13 à une extrémité et une configuration de fiche spécifique à l’autre extrémité pour correspondre aux prises électriques de certains pays.
54.75€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’alimentation Pierce™, myECL™ imager |
---|---|
Type de produit | Cordon d'alimentation |
Longueur (impériale) | 94,48 à 137 po |
Longueur (métrique) | 2,4 à 3,5 m |
Formule | Cordon d’alimentation de 2,5 m noir |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13403706
|
Thermo Scientific™
84860 |
Cordon d’alimentation avec connecteur C13, Royaume-Uni |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13395081
|
Thermo Scientific™
84859 |
Cordon d’alimentation avec connecteur C/13, Europe continentale |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les cordons dʼalimentation Thermo Scientific™ pour lʼimageur myECL et le traceur rapide Pierce G2 sont dotés dʼun connecteur C/13 à une extrémité et dʼune configuration de fiche spécifique à lʼextrémité opposée pour correspondre aux prises électriques de certains pays.
Informations complémentaires et commande en ligne»
Les cordons noirs, 2,4- à 3,5 m de long, ont été validés pour remplacer le cordon fourni avec des dispositifs spécifiques alimentés par Thermo Scientific. Plus précisément, ces instruments comprennent l’imageur myECL (réf N° 62236) et l’appareil de transfert rapide Pierce G2 (N° de pièce 62288).
Points clés :
- Noir
- 2,4 jusqu’a 3,5 m de long
- Connecteur C13
- Connecteurs spécifique selon le pays
Spécification
Système d’alimentation Pierce™, myECL™ imager | |
94,48 à 137 po | |
Cordon d’alimentation de 2,5 m noir | |
Biologie des protéines, électrophorèse sur gel protéique, dosages et analyses des protéines, transfert Western | |
1 cordon |
Cordon d'alimentation | |
2,4 à 3,5 m | |
Noir | |
Remplacement du système d’imagerie myECL et de l’accessoire de traceur rapide Pierce G2 |