Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants de protection mécaniques
- Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
- Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
- Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
- Bonne résistance au contact thermique.
- La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
- Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
- Durable, offre une solution très économique.
- La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
- Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
- Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
- Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
- Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
- Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE III EN 388 : X543, EN 407 |
| Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Coating Material | Latex |
| Couleur | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Finition externe | Froissée |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Cotton |
| Afficher plus |