Learn More
3M™ Bloc-batteries Powerflow™ BAT-25
Click to view available options
:
Type de produit : Batterie
Description
- Bloc-batteries au lithium-ion 8,4 V, rechargeable en 5 heures
- Bloc-batteries rechargeable
- À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ 7900PF
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Type de produit | Battery Pack |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil respiratoire à adduction d’air 3M™ Powerflow™ 7900PF |
| Tension | 8.4 V |