Learn More
RETSCH Presses à pelletisation PP 40
Marque:  RETSCH 20.750.0005
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 345.00000kg
Code produit. 10100933
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Presse à pastiller automatique
• Capacité 10 à 40 t
• Programmable
• Compression automatique sans effort pour pastillage en série avant analyse aux rayons X
• Durée de montée en pression, palier de compression et décompression réglables de 5 à 999s
• Décompression lente limitant les contraintes mécaniques à l'origine des bris de pastille
• Programmateur 32 profils
• Volume échantillon 8 à 12cm3
• Granulométrie <100μm
• L x P x H: 82 x 77 x 121cm
• Poids: 345kg
• Bâti monté sur roulette
• Livré soit avec disque métal φ ext./int. 51/35mm, soit 40/35mm ou 40/32mm
• Presse à pastiller auto
• Pour coupelle alu φ 40mm
Spécification
Spécification
Presse de pelletisation
50/60 Hz
Tube entonnoir avec inviolabilité et 20 cupules
345 kg
220/230 V
Coupelles en aluminium de diamètre 40 mm
PP