Learn More
RETSCH Presses à pelletisation PP 40
41764.00€
Spécification
Type | Presse de pelletisation |
---|---|
Tension | 220/230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Matériau | PP |
Poids (métrique) | 345 kg |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10714614
|
RETSCH
20.750.0003 |
Anneaux en acier 40/35 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10110933
|
RETSCH
20.750.0002 |
Anneaux en acier 40/32 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10100933
|
RETSCH
20.750.0005 |
Coupelles en aluminium de diamètre 40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10724614
|
RETSCH
20.750.0004 |
Anneaux en acier 51,5/35 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Presse à pastiller automatique• Capacité 10 à 40 t
• Programmable
• Compression automatique sans effort pour pastillage en série avant analyse aux rayons X
• Durée de montée en pression, palier de compression et décompression réglables de 5 à 999s
• Décompression lente limitant les contraintes mécaniques à l'origine des bris de pastille
• Programmateur 32 profils
• Volume échantillon 8 à 12cm3
• Granulométrie <100μm
• L x P x H: 82 x 77 x 121cm
• Poids: 345kg
• Bâti monté sur roulette
• Livré soit avec disque métal φ ext./int. 51/35mm, soit 40/35mm ou 40/32mm
• Presse à pastiller auto
• Disque φ ext/int 40/35mm
Spécification
Presse de pelletisation | |
50/60 Hz | |
345 kg |
220/230 V | |
PP |