Learn More
Abnova™ Sonde FISH PPARG/CEN3q
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FG0216.200uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16003355
  • 2430.00€ / 200µL
Expédition estimée: 20-06-2024
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité
Hybridation fluorescente in situ (cellule)
CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma
5468
200 μl
Tube
récepteur gamma activé par prolifération de peroxysomes
PPARG
ADN/ARN
Liquide